Läs mer
Skytec Elements™ Elements EMG133 Säkerhetshandskar
Produktkod. 30274605
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274605 Betydande
30274568 Liten
30274503 Intermediär
30274644 X-large
30274639 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30274605 Leverantör Skytec Elements™ Leverantörsnummer EMG00133BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.71 SEK
    63.83 SEK / 10 par
    Save 40.88 SEK
    39% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En mycket mjuk, stretchbar och bekväm allmän hanteringshandske. Idealiskt för precisa operationer som kräver utmärkt fingerfärdighet i torra eller feta förhållanden.
  • Multifunktionell polyester/polyuretan handflatebelagd handske
  • Hållbar polyuretanpalmsbeläggning motstår revor och nötning
  • Utmärkt grepp under torra hanteringsförhållanden
  • Andningsbar liner håller handen sval och hjälper till att minska svettningen
  • Loddfri
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Konstruktion Sömlös stickad stickning
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Svart
Exteriör finish Delvis texturerad
Hand Ambidextrous
Latexfri Ja
Material Polyester
Produkttyp Arbetshandske
Storlek Betydande
Liner material Polyester
Längd (metrisk) 250 mm