Läs mer
Cole-Parmer™ elements™ Modulär magnetisk omrörarenhet
Produktkod. 16426629 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet:
1 l
Produktkod. 16426629
Brand: Cole-Parmer™ 8400382
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Helt anpassningsbar omrörare designad för att optimera dina omrörningsbehov och arbetsyta.
  • Fäst upp till 10 rörplattor efter behov
  • Enkel berörings- och skjutmanövrering
  • LCD-display med realtidsparametrar
  • Korrosionsbeständig omrörarskiva i glas
  • Vattentät USB bilagor
  • Specifikationer
    Hastighet 100 till 1500 r/min
    Omrörningspositioner 1
    Material för toppplatta Glas
    Kapacitet 1 l
    Spänning 100 till 240 V
    Diameter (engelska) 3,75 tum
    Diameter (metrisk) 9.5 cm
    Mått (L x B x H) 10.9 x 12.2 x 4 cm
    Frekvens 50/60 Hz
    Garanti och serviceerbjudande 2 års garanti
    Beskrivning Måste användas tillsammans med kontrollenheten
    Inkluderar Rör om tallrik och USB sladd.
    Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
    Timer Upp till 9 timmar.
    Typ Flerläges omrörare
    Fraktvikt (engelska) 0.87 lb.
    Fraktvikt (metrisk) 0.39 kg