Läs mer
Cole-Parmer™ elements™ Modulär Multi-Position Omrörarsats
Produktkod. 16406629 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
9,5 cm
Hastighet:
100 till 1500 r/min
Produktkod. Diameter (metrisk) Hastighet
16406629 9,5 cm 100 till 1500 r/min
1 options
Produktkod. 16406629 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8400380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12195.41 SEK
    8928.92 SEK / Paket med 1
    Save 3266.49 SEK
    26% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 08-12-2026
Helt anpassningsbar omrörare designad för att optimera dina omrörningsbehov och arbetsyta.
  • Fäst upp till 10 rörplattor efter behov
  • Enkel berörings- och skjutmanövrering
  • LCD-display med realtidsparametrar
  • Korrosionsbeständig omrörarskiva i glas
  • Vattentät USB bilagor
  • Specifications
    Hastighet 100 till 1500 r/min
    Omrörningspositioner 4
    Material för toppplatta Glas
    Spänning 100 till 240 V
    Diameter (metrisk) 9,5 cm
    Frekvens 50/60 Hz
    Inkluderar Styrmodul, fyra omrörarplattor, USB sladdar, nätsladd och AC adapter
    Hastighetskontroll Digital
    Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
    Timer Upp till 9 timmar.
    Typ Flerläges omrörare
    Fraktvikt (engelska) 4.23 lb.
    Fraktvikt (metrisk) 1.92 kg