Läs mer
Cole-Parmer™ elements™ Ultratunn magnetomrörare med timer
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Hastighet:
20 till 1500 rpm
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 20 till 1500 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Polyester |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 3 w |
| Diameter (engelska) | 4 tum |
| Diameter (metrisk) | 10 cm |
| Mått (L x B x H) | 18 x 11 x 1.2 cm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderar | Nätsladd, timer och AC adapter |
| Visa mer |