Läs mer
Elenolic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elenolic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O6/c1-6-8(4-12)7(3-10(13)14)9(5-17-6)11(15)16-2/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)/t6-,7-,8+/m0/s1 |
| Formel vikt | 242.079 |
| Procent renhet | >95% |