Läs mer
Eletriptan N-oxid, TRC
Produktkod. 30180337
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180337 5 mg
30180312 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180337 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5050105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217641-89-8
Molekylformel C22H26N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 398.52
Synonym 3-[[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole N Oxide;
IUPAC-namn 5-[2-(bensensulfonyl)etyl]-3-[[(2R)-1-metyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]metyl]-1H-indol
LEDER C[N+]1([O-])CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccc(CCS(=O)(=O)c4ccccc4)cc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eletriptan N-Oxide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O3S/c1-24(25)12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-28(26,27)20-7-3-2-4-8-20/h2-4,7-10,14,16,19,23H,5-6,11-13,15H2,1H3/t19-,24?/m1/s1
Formel vikt 398.1664