missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eletriptan, TRC

Produktkod. 30135743
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135743 50 mg
30135645 5 mg
17931735 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135743 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE50500050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 143322-58-1
Molekylformel C22 H26 N2 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 382.52
Synonym 3-[[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole, 1H-Indole, 3-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-, (R)-, (R)-5-[2-(Benzenesulfonyl)ethyl]-3-[(N-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]-1H-indole, Eletriptan, UK 116044
IUPAC-namn 5-[2-(bensensulfonyl)etyl]-3-[[(2R)-1-metylpyrrolidin-2-yl]metyl]-1H-indol
LEDER CN1CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccc(CCS(=O)(=O)c4ccccc4)cc23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Eletriptan
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O2S/c1-24-12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-27(25,26)20-7-3-2-4-8-20/h2-4,7-10,14,16,19,23H,5-6,11-13,15H2,1H3/t19-/m1/s1
Formel vikt 382.1715
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.