Läs mer
Elexacaftor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elexacaftor |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34F3N7O4S/c1-16-12-25(5,6)35(13-16)22-18(23(37)33-41(38,39)19-14-34(7)31-17(19)2)8-9-20(30-22)36-11-10-21(32-36)40-15-24(3,4)26(27,28)29/h8-11,14,16H,12-13,15H2,1-7H3,(H,33,37)/t16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 597.2345 |
| Procent renhet | >95% |