Läs mer
Carbolite™ ELF Kammarugn
Beskrivning
- 1100 °C maximal driftstemperatur
- 6, 14 eller 23L kammarvolymer
- Fälldörr med luftspalt för att minimera utomhustemperaturen
- Carbolite Gero 301-kontroller, med enkel ramp till set-point och processtimer
- Fördröjd start / processtimerfunktion som standard
- Vakuumformad, låg termisk massaisolering
- Hård keramisk härd monterad som standard
- Ventileras via en toppmonterad keramisk skorsten
- Valfritt: Övertemperaturskydd (rekommenderas för att skydda värdefullt innehåll och för obevakad drift)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Typ | Kammarugn |
| Inkluderar | Temperaturregulator |
| Mått (D x B x H) Inredning | 165 x 180 x 210 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 580 x 410 x 420 mm |
| Vikt (metrisk) | 24 kg |
| Wattal | 2000 W max., 900 W hållkraft |