Läs mer
Elga™ Extra hartspatroner för B114 disponibel avjonisator
Produktkod. 12710916
Change view
Diameter (metrisk):
70 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12710916 70 mm Paket med 4
1 options
Produktkod. 12710916 Leverantör Elga™ Leverantörsnummer CODILP1005
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med B114 engångsavjonisatorer för produktion av små mängder högrent vatten.
  • 70mm i diameter, 200m lång
  • Levereras i förpackningar om 4
  • Ger vattenkvalitet på 1MΩ /cm till 10MΩ /cm
  • Effekt på 20L/patron till 250L/patron (beroende på matarvatten)
Specifikationer
Flödeshastighet 30 L/hr.
Filterstorlek C114
För användning med (utrustning) B114 engångsdejoniserare PRDIDC0005
Inloppstryck 0,63 bar
Produkt Vattentyp Vattenkvalitet på 1MΩ ;/cm till 10MΩ ;/cm
Längd (metrisk) 200 mm
Diameter (metrisk) 70 mm