Läs mer
Eliglustat hemitartrate, MedChemExpress
Beskrivning
Eliglustat hemitartrate is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eliglustat hemitartrate |
| CAS | 928659-70-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C50H78N4O14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Genz-112638 Eliglustat tartrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 110 mg/mL (114.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (52.13 mM) |
| LEDER | CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O.CCCCCCCC(N[C@H](CN4CCCC4)[C@@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)O)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 959.17 |
| Visa mer |