Läs mer
Eliglustat, MedChemExpress
Beskrivning
Eliglustat is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eliglustat |
| CAS | 491833-29-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H36N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Genz 99067 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (247.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.54 |
| Visa mer |