Läs mer
Eliglustat Tartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eliglustat Tartrate |
| CAS | 928659-70-5 |
| Molekylformel | 2(C23H36N2O4) • (C4H6O6) |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Eliglustat Hemitartrate, Genz 112638, N-[(1R,2R)-1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1-hydroxy-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-yl]octanamide,(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/2C23H36N2O4.C4H6O6/c2*1-2-3-4-5-6-9-22(26)24-19(17-25-12-7-8-13-25)23(27)18-10-11-20-21(16-18)29-15-14-28-20;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*10-11,16,19,23,27H,2-9,12-15,17H2,1H3,(H,24,26);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*19-,23-;1-,2-/m111/s1 |
| LEDER | CCCCCCCC(N[C@@H]([C@H](O)C1=CC2=C(OCCO2)C=C1)CN3CCCC3)=O.CCCCCCCC(N[C@@H]([C@H](O)C1=CC2=C(OCCO2)C=C1)CN3CCCC3)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | N-[(1R,2R)-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1-hydroxy-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-yl]octanamide;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 2404.5415009 |
| Formel vikt | 958.5515 |