missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Elinogrel, MedChemExpress

Produktkod. 16491139
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491139 1 mg
16437087 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491139 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11021

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Elinogrel (PRT060128) is a potent, direct acting, competitive, and reversible platelet P2Y12 antagonist (IC50=20 nM). It is orally and intravenously available and has potent antiplatelet effects.

Elinogrel (PRT060128) is a potent, direct acting, competitive, and reversible platelet P2Y12 antagonist (IC50=20 nM). It is orally and intravenously available and has potent antiplatelet effects.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Elinogrel
CAS 936500-94-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H15ClFN5O5S2
Kvantitet 1 mg
Synonym PRT060128
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (190.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(Cl)S1)(NC(NC2=CC=C(N3C(NC4=C(C=C(F)C(NC)=C4)C3=O)=O)C=C2)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 523.95
Formel vikt 523.95
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.