Läs mer
Eliprodil, MedChemExpress
Beskrivning
Eliprodil(SL-820715) is a non-competitive NR2B-NMDA receptor antagonist(IC50=1 uM), less potent for NR2A- and NR2C-containing receptors(IC50> 100 uM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eliprodil |
| CAS | 119431-25-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23ClFNO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SL-820715 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (41.08 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC(C=C1)=CC=C1C(O)CN(CC2)CCC2CC3=CC=C(F)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.85 |
| Visa mer |