Läs mer
ACROBiosystems ELISA Buffer Set-96T
Produktkod. 17196271
Kvantitet:
96 Tests
Produktkod. 17196271
Brand: ACROBiosystems EBS00196tests
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The ELISA Buffer Set-96T can be quickly applied to the ELISA experiment and save your time to prepare buffers
Specifikationer
Produkttyp buffer kits
Kit Innehåll This ELISA Buffer Set-96 T contains a High-bind 96 well plate, coating buffer, washing buffer, blocking buffer, substrate solution and stop solution. The ELISA Buffer Set-96 T can be quickly applied to the ELISA experiment and save your time to prepare buffe
Kvantitet 96 Tests
Frakt skick RT
Förvaringskrav 2°C to 8°C, aviod light