Läs mer
Invitrogen™ ELISA/ELISPOT Beläggningsbuffertpulver
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Torkad pulverformulering av fosfatbuffrad saltlösning
- Varje förpackning rekonstitueras i 1 liter destillerat, avjoniserat vatten och filtreras sedan med ett 0,22 m μfilter
- Resulterande 1x PBS (pH 7,4) är lämplig för användning som ELISA/ELISPOT beläggningsbuffert
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Beläggningsbuffert |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Form | Pulver |
| För användning med (applikation) | ELISA, ELISPOT |