Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA/ELISPOT-spädningsmedel (5X)
Produktkod. 12760000
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
12760000 100 ml
1 options
Produktkod. 12760000 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00420256
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Kompletterat med fetalt bovint serum som källa till animaliskt serumprotein. Används för att blockera ospecifik bindning av ELISA plattor, spädning av rekombinanta standarder och testprover och framställning av arbetsutspädningar av sekundärt detektionsreagens. Innehåller även 1% ProClin 150 som konserveringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spädningsmedel
Kvantitet 100 ml
Form Vätska
För användning med (applikation) ELISA
Produktlinje eBioscience
Endast för forskning