Läs mer
ELISA Systems™ Kit för upptäckt av hasselnötsrester för testning av matallergen
Produktkod. 13215699
Change view
Kvantitet:
48 tester
Förpackningsstorlek:
48 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13215699 48 tester 48 tester
1 options
Produktkod. 13215699 Leverantör Thermo Scientific Oxoid Leverantörsnummer ESHRD48
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck och kvantifiera hasselnötsmaterial snabbt i livsmedels- och miljöprover.
Förenkla allergentestning med ELISA Systems™ Detektionssats för hasselnötsrester som hjälper till att säkerställa överensstämmelse med kraven på märkning av livsmedel. Den enzymkopplade immunosorbentanalysen är designad för att leverera enkel, känslig och snabb detektering och kvantifiering av hasselnötsmaterial i livsmedels- och miljöprover. Detta kompletta, färdiga att använda kit är utvecklat och optimerat för att specifikt detektera värmestabilt hasselnötsprotein för att undvika falskt negativa resultat i mycket värmebehandlade prover.
Hasselnöt ( Corylus avellana ) tillhör en grupp livsmedel, vanligen kallad“ trädnötter” . Denna grupp av livsmedel är en betydande källa till allergener och hasselnötter är en vanlig orsak till matallergi. Allergiska reaktioner på hasselnötter sträcker sig från oralt allergisyndrom till allvarliga anafylaktiska reaktioner. 1
Använd ELISA Systems Hazelnut Detection Kit för snabb detektering och kvantifiering av hasselnötsmaterial i livsmedels- och miljöprover.
  • Snabbt: Provberedning som resulterar på mindre än 60 minuter för snabb testning och åtgärder
  • Enkelt: Färdiga flytande reagenser och koncentrat, plus gemensam hanteringsprocedur för alla kit, gör ELISA Systemanalyser lätta att implementera och köra
  • Robust: Färdiga vätskekontroller och allergenfria icke-kontrollreagenser innebär minskad risk för korskontaminering som kan leda till falskt positiva resultat
  • Flexibel: Använd för kvalitativ eller kvantitativ testning —ett enda kit för fler applikationer
  • Känslig: Upptäck proteiner eller proteinrester, inklusive värmestabila proteiner, vid låga nivåer för förbättrad produktsäkerhet
  • Support: Vårt erfarna tekniska team är redo att hjälpa dig och hjälpa till att minska förseningar i testrapportering
Ett känsligt och tillförlitligt test för detektering av hasselnöt i livsmedel måste kunna detektera en värmestabil proteinkomponent; annars kan falskt negativa resultat uppstå med prover som har blivit mycket värmebehandlade.
Ett specifikt värmestabilt hasselnötsprotein identifierades och används som hasselnötsproteinindikator för ELISA Systems Kit för upptäckt av hasselnötsrester. Resultaten uttrycks som ppm (mg/kg) hasselnötsprotein.
Alla resultat ska tolkas som en del av en HACCP-plan för livsmedelsallergener. Varje prov som ger ett positivt resultat bör betraktas som ett presumtivt resultat, och bekräftelse eller ytterligare testning bör utföras.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits tillverkas av ELISA System Pty Ltd.
ELISA Systems är ett varumärke för ELISA System Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Elisa Systems Kit för upptäckt av hasselnötsrester
Detekterbara analyter Värmestabilt hasselnötsprotein
Immunoassay Kit Format ELISA (Standard)
Produkttyp Kit för upptäckt av hasselnötsrester
Kit Innehåll 20X Extraktionslösningskoncentrat, 20X extraktionslösningskoncentrat för prover som innehåller polyfenoler, 20X tvättbuffertlösningskoncentrat, Enzymkonjugat, Negativ standard, Positiva normer, Stoppa lösning, Substrat, Teststickor
Kvantitet 48 tester
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C