Läs mer
ELISA Systems™ Senapsfröproteinrestdetektionskit för matallergentestning
Beskrivning
Förenkla allergentestning med ELISA Systems™ Senapsfröproteinrestdetektionskit som hjälper till att säkerställa överensstämmelse med kraven på märkning av livsmedel. Den enzymkopplade immunosorbentanalysen är utformad för att leverera enkel, känslig och snabb detektering och kvantifiering av senapsfröproteinmaterial i livsmedels- och miljöprover. Detta kompletta, färdiga att använda kit är utvecklat och optimerat för snabba och tillförlitliga testresultat som avsevärt minskar tiden som krävs för att screena lämpliga livsmedelsprodukter för förekomst av senapsfröproteinrester.
Använda ELISA Systems Mustard Seed Protein Residue Kit för snabb detektering och kvantifiering av senapsfröproteinmaterial i livsmedels- och miljöprover.
- Snabbt: Provberedning som resulterar på mindre än 60 minuter för snabb testning och åtgärder
- Enkelt: Färdiga flytande reagenser och koncentrat, plus gemensam hanteringsprocedur för alla kit, gör ELISA Systemanalyser lätta att implementera och köra
- Robust: Färdiga vätskekontroller och allergenfria icke-kontrollreagenser innebär minskad risk för korskontaminering som kan leda till falskt positiva resultat
- Flexibel: Använd för kvalitativ eller kvantitativ testning —ett enda kit för fler applikationer
- Känslig: Upptäck proteiner eller proteinrester, inklusive värmestabila proteiner, vid låga nivåer för förbättrad produktsäkerhet
- Support: Vårt erfarna tekniska team är redo att hjälpa dig och hjälpa till att minska förseningar i testrapportering
Två vanliga och närbesläktade arter av senapsfrön användes i utvecklingen av denna analys: Vit senap ( Brassica alba , ibland känd som Sinapis alba eller gul senap) och svart senap ( Brassica nigra ). Analysen har visat sig detektera fröproteiner från dessa arter, såväl som fröprotein från ett annat senapsfrö: Brassica juncea (brun senap).
Alla resultat ska tolkas som en del av en HACCP-plan för livsmedelsallergener. Varje prov som ger ett positivt resultat bör betraktas som ett presumtivt resultat, och bekräftelse eller ytterligare testning bör utföras.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits tillverkas av ELISA System Pty Ltd.
ELISA Systems är ett varumärke för ELISA System Pty Ltd.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ELISA Systems Senapsfröproteinrestdetektionskit |
| Detekterbara analyter | Senapsfröproteinrester |
| Immunoassay Kit Format | ELISA (Standard) |
| Produkttyp | Detektionssats för senapsfröproteinrester |
| Kit Innehåll | 20X tvättbuffertlösningskoncentrat, Enzymkonjugat, Negativ standard, Positiva normer, Stoppa lösning, Substrat, Teststickor |
| Kvantitet | 48 tester |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |