Läs mer
ELISA Systems™ Sojaproteinrestdetektionskit för matallergentestning
Produktkod. 12715440
Change view
Kvantitet:
48 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12715440 48 tester Varje
1 options
Produktkod. 12715440 Leverantör Thermo Scientific Oxoid Leverantörsnummer ESSOYPRD
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck och kvantifiera snabbt sojaproteinrester i livsmedels- och miljöprover.
Förenkla allergentestning med ELISA Systems™ Soy Protein Residue Detection Kit som hjälper till att säkerställa överensstämmelse med märkningskraven för livsmedel. Den enzymkopplade immunosorbentanalysen är designad för att leverera enkel, känslig och snabb detektering och kvantifiering av sojaproteinmaterial i livsmedels- och miljöprover. Detta kompletta, färdiga att använda kit är utvecklat och optimerat för att specifikt detektera sojatrypsinhämmare och andra sojaproteiner.
Gradvis ökning av konsumtionen av sojabönsprodukter gör identifieringen och karakteriseringen av stora sojaallergener till ett fokus för undersökningen.
Använda ELISA Systems Soy Protein Detection Kit för snabb detektering och kvantifiering av sojaproteinmaterial i livsmedels- och miljöprover.
  • Snabbt: Provberedning som resulterar på mindre än 60 minuter för snabb testning och åtgärder
  • Enkelt: Färdiga flytande reagenser och koncentrat, plus gemensam hanteringsprocedur för alla kit, gör ELISA Systemanalyser lätta att implementera och köra
  • Robust: Färdiga vätskekontroller och allergenfria icke-kontrollreagenser innebär minskad risk för korskontaminering som kan leda till falskt positiva resultat
  • Flexibel: Använd för kvalitativ eller kvantitativ testning —ett enda kit för fler applikationer
  • Känslig: Upptäck proteiner eller proteinrester, inklusive värmestabila proteiner, vid låga nivåer för förbättrad produktsäkerhet
  • Support: Vårt erfarna tekniska team är redo att hjälpa dig och hjälpa till att minska förseningar i testrapportering
De viktigaste allergenerna för sojabönor har inte karakteriserats lika väl som jordnötsallergener; dock har två sojaproteiner identifierats som antigena. 1 Sojatrypsinhämmare och andra sojaproteiner valdes för detektion av sojaproteinrestmaterial för denna analys. Denna analys är baserad på jämförelse med sojamjölproteinkoncentrationer.
Prover som har utsatts för långvariga högtemperatur- och tryckbehandlingar (såsom vid konservering), hydrolys eller jäsning, kanske inte är lämpliga för analys med detta testkit.
Alla resultat ska tolkas som en del av en HACCP-plan för livsmedelsallergener. Varje prov som ger ett positivt resultat bör betraktas som ett presumtivt resultat, och bekräftelse eller ytterligare testning bör utföras.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits tillverkas av ELISA System Pty Ltd.
ELISA Systems är ett varumärke för ELISA System Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ELISA Systems Soy Protein Residue Detection Kit
Detekterbara analyter Sojatrypsinhämmare och andra sojaproteiner
Immunoassay Kit Format ELISA (Standard)
Produkttyp Detektionssats för sojaproteinrester
Kit Innehåll 20X Extraktionslösningskoncentrat, 20X tvättbuffertlösningskoncentrat, Enzymkonjugat, Negativ standard, Positiva normer, Stoppa lösning, Substrat, Teststickor
Kvantitet 48 tester
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C