Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Tvättbuffert, 1L paket
Produktkod. 15566266
Change view
Kvantitet:
10 paket
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
15566266 10 paket Paket med 10
1 options
Produktkod. 15566266 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00040046
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för tvätt ELISA plattmikrobrunnar. eBioscience™ ELISA Tvättbuffert levereras i 10 paket koncentrerat pulver, vilket ger totalt 10 liter 1x tvättbuffert.
De eBioscience ELISA Wash Buffer Powder är en torkad pulverformulering av fosfatbuffrad saltlösning med 0,05 % Tween-20. Varje förpackning rekonstitueras i 1 liter destillerat, avjoniserat vatten, vilket resulterar i 1x PBS/Tween-20-buffert (pH 7,4).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tvättbuffert
Kvantitet 10 paket
Form Pulver
För användning med (applikation) ELISA
Produktlinje eBioscience