Läs mer
Bollé Safety Elite Tydliga skyddsglasögon
Handla allt Bollé Safety Produkter
:
Färg: Klar
Beskrivning
- Allround vision.
- Bräddavloppsränna för vätskor.
- Kulled.
- Justerbar rem.
- Passar över glasögon.
- Lämplig för intermittent arbete.
- Lins och ram skyddar mot lågenergipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g boll vid 45m/s.
- Garanterad minimibeständighet hos skyddsglasögonen mot vardagliga risker, inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion etc.
- Ramskydd mot droppar eller stänk.
- CE certifikat för europeiska standarder tillgängligt..
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE certifikat för europeiska standarder finns. |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Klart |
| Pannbandsmaterial | Nylon |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Material | Acetat, PVC, Nylon |
| Linsmaterial | Acetat |
| Rammaterial | PVC |