Läs mer
Thermo Scientific™ Elite ORP Pocket Testers och Ersättningssensorer
Produktkod. 15974012
Change view
Produkttyp:
ORP-ficktestare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp unitSize
15974012 ORP-ficktestare Varje
1 options
Produktkod. 15974012 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ELITEORP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibel ORP-testning på språng med hållbarhet Elite ORP ficktestare med utbytbara sensorer för en mängd olika applikationer inklusive hydrokultur, mat och dryck, miljö och mer!
Dra nytta av dessa testare i fickstorlek. Thermo Scientific™ Elite testare är designade för att tillhandahålla mätningar på språng för en mängd olika applikationer, inklusive hembryggt öl och vin, mat och dryck, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, jordbruk, pooler och spa, miljöövervakning, utbildning och mer. De Elite CTS cup-sensor ficktestare är idealiska för flexibel konduktivitet under resan, TDS, salthalt och temperaturtestning i en kompakt, reseklar design.
Elite Pocket Testers erbjuder flexibla elektrokemiska tester när du är på väg. Välj Elite ORP-modell för att mäta oxidation-reduktionspotential (ORP) med hjälp av en direktmätsensordesign för din applikation. Elite ficktestare är hållbara, med en stor bakgrundsbelyst skärm, one-touch kalibreringsfunktion och utbytbara sensorhuvuden. De är idealiska för att testa drycker inklusive hembryggt öl och vin, mat, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, miljöövervakning och mer.
  • Flexibelt testalternativ
  • Mät ORP
  • Stor bakgrundsbelyst grafisk display
  • Använder 4 x AAA alkaliska batterier
  • I snitt 250 timmars batteritid
  • Bred läckagesäker lock fungerar som stabil bas
  • Utbytbara sensorer
  • Ett års garanti för testare
  • Sex månaders garanti för utbytessensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (mV) ±3 mV
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Batteritid 250 timmar. (genomsnitt)
Batterityp 4 x AAA Alkaline
Kalibrering ORP
Kalibreringspunkter 1 poäng,± 200 mV
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Beskrivning Elite ORP ficktestare för mätning av oxidation/reduktionspotential
Visningstyp Grafisk punktmatris
IP-betyg IP67
Mätlägen ORP
Räckvidd (mV) -1000 till 1000 mV
Temperaturområde (metriskt) 0,0 °C till 60,0 °C
Inkluderar Elite ORP-testare med batterier, snodd och mjuk bärväska
Knappsats 4 nyckel
Sondtyp Analog
Produkttyp ORP-ficktestare
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (mV) 1 mV
Stabilitet Stabilitetsikon på displayen
Temperaturnoggrannhet Manuell inmatning
Temperaturkompensation Ja med manuell temperaturinmatning
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 140,0 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval MTC
Garanti 1 år för testare
Mått (L x B x H) 200 x 45 x 36mm
Vikt (metrisk) 163 g (inklusive batteri)