Läs mer
Thermo Scientific™ Elite PCTS pH / ledningsförmåga / TDS / Salinitet Ficktestare och ersättningssensorer
Produktkod. p-7139300
Produkttyp:
PCTS-testkit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15994012
Brand: Thermo Scientific™ ELITEPCTSKIT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibel pH-, konduktivitets-, TDS-, salthalt- och temperaturtestning på resande fot med hållbarhet Elite PCTS ficktestare för en mängd olika applikationer inklusive jordbruk, vattenbruk, hydrokultur och mer!
Dra nytta av dessa testare i fickstorlek. Thermo Scientific™ Elite testare är designade för att tillhandahålla mätningar på språng för en mängd olika applikationer, inklusive hembryggt öl och vin, mat och dryck, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, jordbruk, pooler och spa, miljöövervakning, utbildning och mer. De Elite CTS cup-sensor ficktestare är idealiska för flexibel konduktivitet under resan, TDS, salthalt och temperaturtestning i en kompakt, reseklar design.
Elite Pocket Testers erbjuder flexibla elektrokemiska tester när du är på väg. Välj Elite PCTS-modell för att mäta pH, konduktivitet, totala lösta fasta ämnen (TDS) eller salthalt med temperatur för ett brett spektrum av tillämpningar. Elite ficktestare är hållbara, med en stor bakgrundsbelyst skärm, one-touch kalibreringsfunktion och utbytbara sensorhuvuden. De är idealiska för att testa drycker inklusive hembryggt öl och vin, mat, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, miljöövervakning och mer.
  • Flexibelt testalternativ
  • Mät pH, konduktivitet, TDS eller salthalt med temperatur
  • Stor bakgrundsbelyst grafisk display
  • Använder 4 x AAA alkaliska batterier
  • I snitt 150 timmars batteritid
  • Bred läckagesäker lock fungerar som stabil bas
  • Utbytbara sensorer
  • Ett års garanti för testare
  • Sex månaders garanti för utbytessensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±1% full skala
Noggrannhet (pH) ±0,02
Noggrannhet (salthalt) ±1% full skala
Noggrannhet (TDS) ±1% full skala
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Batteritid 150 timmar. (genomsnitt)
Batterityp 4 x AAA Alkaline
Kalibreringslägen pH, konduktivitet, TDS, salthalt, temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1 till 3
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 3
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Beskrivning Elite PCTS ficktestare för mätning av pH, konduktivitet, TDS eller salthalt med temperatur
Visningstyp Grafisk punktmatris
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Konduktivitet, TDS, Salthalt, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,00 till 20,00 mS/cm
Område (pH) -1.00 till 15.00
Räckvidd (salthalt) 0,00 till 10,00 ppt
Räckvidd (TDS) 0,00 till 10,00 ppt
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0,0 °C till 60,0 °C
Inkluderar Elite PCTS-testare med batterier, snodd, mjuk bärväska, pH-buffertar och konduktivitetsstandard
Produkttyp PCTS-testkit
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (konduktivitet) 0,1μ S/cm för 0,0 till 200,0μ S/cm; 1μ S/cm för 200 till 2000μ S/cm; 0,01 mS/cm för 2,00 till 20,00 mS/cm
Upplösning (salthalt) 0.10 ppt
Upplösning (TDS) 0,1 ppm för 0,0 till 100,0 ppm; 1 ppm för 100 till 1000 ppm; 0,01 ppt för 0,10 till 10,00 ppt
Salinitetsmätningslägen Per praktisk salthaltskurva
Stabilitet 0,40 till 1,00 (valbar)
TDS-faktorintervall 0,40 till 1,00 (valbar)
Temperaturnoggrannhet ±0,6 °C,± 1,0 °F för 0,0 till 50,0 °C; ±1,1 °C,± 1,9 °F för 50,1 till 60,0 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Kalibrering av temperatursond 1 poäng
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 140,0 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Garanti 1 år för testare