Läs mer
Thermo Scientific™ Elite pH-pockettestare och ersättningssensorer
Produktkod. 15904022
Change view
Produkttyp:
pH-testare
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15904022 pH-testare Varje
16846966 - -
15914022 - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15904022 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ELITEPH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 SEK
    1637.10 SEK / Paket med 1
    Save 67.90 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Flexibel pH- och temperaturtestning på språng med hållbarhet Elite ficktestare med utbytbara sensorer för en mängd olika applikationer inklusive miljöövervakning, pooler, spa och mer!
Dra nytta av dessa testare i fickstorlek. Thermo Scientific™ Elite testare är designade för att tillhandahålla mätningar på språng för en mängd olika applikationer, inklusive hembryggt öl och vin, mat och dryck, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, jordbruk, pooler och spa, miljöövervakning, utbildning och mer. De Elite CTS cup-sensor ficktestare är idealiska för flexibel konduktivitet under resan, TDS, salthalt och temperaturtestning i en kompakt, reseklar design.
Elite Pocket Testers erbjuder flexibla elektrokemiska tester när du är på väg. Välj Elite pH-modell för att mäta pH med temperatur med hjälp av en direktmätsensordesign för din applikation. Elite ficktestare är hållbara, med en stor bakgrundsbelyst skärm, one-touch kalibreringsfunktion och utbytbara sensorhuvuden. De är idealiska för att testa drycker inklusive hembryggt öl och vin, mat, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, miljöövervakning och mer.
  • Flexibelt testalternativ
  • Mät pH och temperatur
  • Stor bakgrundsbelyst grafisk display
  • Använder 4 x AAA alkaliska batterier
  • I snitt 250 timmars batteritid
  • Bred läckagesäker lock fungerar som stabil bas
  • Utbytbara sensorer
  • Ett års garanti för testare
  • Sex månaders garanti för utbytessensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (pH) ±0,02
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Batteritid 250 timmar. (genomsnitt)
Batterityp 4 x AAA Alkaline
Kalibrering pH, temperatur
Kalibreringspunkter 1 till 3
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Beskrivning Elite pH ficktestare för att mäta pH med temperatur
Visningstyp Grafisk punktmatris
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Temperatur
Område (pH) -1 till 15
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0,0 °C till 60,0 °C
Inkluderar Elite pH-testare med batterier, rem och mjuk bärväska
Knappsats 4 nyckel
Sondtyp Analog
Produkttyp pH-testare
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Stabilitet Stabilitetsikon på displayen
Temperaturnoggrannhet ±0,6 °C,± 1,0 °F för 0,0 till 50,0 °C; ±1,1 °C,± 1,9 °F för 50,1 till 60,0 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Kalibrering av temperatursond 1 poäng
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 140,0 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval ATC
Temperatursensor Termistor
Garanti 1 år för testare
Mått (L x B x H) 200 x 45 x 36mm