Läs mer
Thermo Scientific™ Elite pH-pockettestare och ersättningssensorer
Produktkod. 16846966
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produkttyp:
pH-testare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek Produkttyp
16846966 - -
15914022 Varje -
15904022 Varje pH-testare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16846966 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X001535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 SEK
    534.52 SEK / Paket med 1
    Save 10.48 SEK
    1% Av
I lager
Flexibel pH- och temperaturtestning på språng med hållbarhet Elite ficktestare med utbytbara sensorer för en mängd olika applikationer inklusive miljöövervakning, pooler, spa och mer!
Dra nytta av dessa testare i fickstorlek. Thermo Scientific™ Elite testare är designade för att tillhandahålla mätningar på språng för en mängd olika applikationer, inklusive hembryggt öl och vin, mat och dryck, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, jordbruk, pooler och spa, miljöövervakning, utbildning och mer. De Elite CTS cup-sensor ficktestare är idealiska för flexibel konduktivitet under resan, TDS, salthalt och temperaturtestning i en kompakt, reseklar design.
Elite Pocket Testers erbjuder flexibla elektrokemiska tester när du är på väg. Välj Elite pH-modell för att mäta pH med temperatur med hjälp av en direktmätsensordesign för din applikation. Elite ficktestare är hållbara, med en stor bakgrundsbelyst skärm, one-touch kalibreringsfunktion och utbytbara sensorhuvuden. De är idealiska för att testa drycker inklusive hembryggt öl och vin, mat, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, miljöövervakning och mer.
  • Flexibelt testalternativ
  • Mät pH och temperatur
  • Stor bakgrundsbelyst grafisk display
  • Använder 4 x AAA alkaliska batterier
  • I snitt 250 timmars batteritid
  • Bred läckagesäker lock fungerar som stabil bas
  • Utbytbara sensorer
  • Ett års garanti för testare
  • Sex månaders garanti för utbytessensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ersättningssensor för Elite pH-pockettestare
Inkluderar 1 ersättnings pH-sensor
Noggrannhet (temperatur) ±0,6 °C/± 1,0 °F för 0,0 grader;C till 50,0 °C
Noggrannhet (pH) ±0,02
Mätlägen pH, Temperatur
Område (pH) -1 till 15
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 60 °C
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 140,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Kalibrering av temperatursond 1 poäng
Garanti 6 månader för utbytessensor
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Typ Ersättnings-pH-sensor