Läs mer
Thermo Scientific™ Elite pH Spear Pocket Testare och ersättningssensorer
Beskrivning
Dra nytta av dessa testare i fickstorlek. Thermo Scientific™ Elite testare är designade för att tillhandahålla mätningar på språng för en mängd olika applikationer, inklusive hembryggt öl och vin, mat och dryck, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, jordbruk, pooler och spa, miljöövervakning, utbildning och mer. De Elite CTS cup-sensor ficktestare är idealiska för flexibel konduktivitet under resan, TDS, salthalt och temperaturtestning i en kompakt, reseklar design.
Elite Pocket Testers erbjuder flexibla elektrokemiska tester när du är på väg. Välj Elite pH Spear-modell för att mäta pH med en spjutformad sensordesign för din applikation. Elite ficktestare är hållbara, med en stor bakgrundsbelyst skärm, one-touch kalibreringsfunktion och utbytbara sensorhuvuden. De är idealiska för att testa drycker inklusive hembryggt öl och vin, mat, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, miljöövervakning och mer.
- Flexibelt testalternativ
- Mät pH
- Stor bakgrundsbelyst grafisk display
- Använder 4 x AAA alkaliska batterier
- I snitt 250 timmars batteritid
- Bred läckagesäker lock fungerar som stabil bas
- Utbytbara sensorer
- Ett års garanti för testare
- Sex månaders garanti för utbytessensorer
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (pH) | ±0,02 |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja |
| Batteritid | 250 timmar. (genomsnitt) |
| Batterityp | 4 x AAA Alkaline |
| Kalibrering | pH |
| Kalibreringspunkter | 1 till 3 |
| Certifikat och efterlevnad | CE, FCC |
| Beskrivning | Elite pH-spjutfacktestare för att mäta pH |
| Kanaler | 1 |
| Visningstyp | Grafisk punktmatris |
| Visa mer |