Läs mer
Thermo Scientific™ Elite pH Spear Pocket Testare och ersättningssensorer
Produktkod. p-7139302
Produkttyp:
pH-spjut ficktestare
pH-spjutficktester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15934022
Brand: Thermo Scientific™ ELITEPHSPEARKIT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibel pH-testning på språng med hållbarhet Elite spjutfickor med utbytbara sensorer för en mängd olika applikationer inkluderar mat, dryck, jordbruk och mer!
Dra nytta av dessa testare i fickstorlek. Thermo Scientific™ Elite testare är designade för att tillhandahålla mätningar på språng för en mängd olika applikationer, inklusive hembryggt öl och vin, mat och dryck, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, jordbruk, pooler och spa, miljöövervakning, utbildning och mer. De Elite CTS cup-sensor ficktestare är idealiska för flexibel konduktivitet under resan, TDS, salthalt och temperaturtestning i en kompakt, reseklar design.
Elite Pocket Testers erbjuder flexibla elektrokemiska tester när du är på väg. Välj Elite pH Spear-modell för att mäta pH med en spjutformad sensordesign för din applikation. Elite ficktestare är hållbara, med en stor bakgrundsbelyst skärm, one-touch kalibreringsfunktion och utbytbara sensorhuvuden. De är idealiska för att testa drycker inklusive hembryggt öl och vin, mat, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, miljöövervakning och mer.
  • Flexibelt testalternativ
  • Mät pH
  • Stor bakgrundsbelyst grafisk display
  • Använder 4 x AAA alkaliska batterier
  • I snitt 250 timmars batteritid
  • Bred läckagesäker lock fungerar som stabil bas
  • Utbytbara sensorer
  • Ett års garanti för testare
  • Sex månaders garanti för utbytessensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (pH) ±0,02
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Batteritid 250 timmar. (genomsnitt)
Batterityp 4 x AAA Alkaline
Kalibrering pH
Kalibreringspunkter 1 till 3
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Beskrivning Elite pH-spjutfickatestare för att mäta pH med en spjutspetssensor
Visningstyp Grafisk punktmatris
IP-betyg IP67
Mätlägen pH
Område (pH) -1 till 15
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0,0 °C till 60,0 °C
Inkluderar Elite pH-spjuttestare med batterier, snöre och pH-buffert
Produkttyp pH-spjut ficktestare
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Stabilitet Stabilitetsikon på displayen
Temperaturnoggrannhet Manuell inmatning
Temperaturkompensation Ja med manuell temperaturinmatning
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 140,0 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Garanti 1 år för testare