Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ellaginsyra, 97%
Produktkod. 10695722 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695722 10 g Glasflaska 10g
10550794 2.5 g Glasflaska 2.5g
10464375 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10695722 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 117740100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2103.18 SEK
    1818.65 SEK / 10g
    Save 284.53 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 476-66-4 | C14H6O8 | 302,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 476-66-4
Molekylformel C14H6O8
Molekylvikt (g/mol) 302.19
MDL-nummer MFCD00006914
InChI-nyckel AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
IUPAC-namn 6,7,13,14-tetrahydroxi-2,9-dioxatetracyklo[6.6.2.04,16.0111,15]hexadeka-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaen-3,10-dion
LEDER OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ellagic acid
Smältpunkt >360 °C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 19, 261
Merck Index 15, 3602
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkalier och pyridin, praktiskt taget olösliga i eter
Formel vikt 302.19
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ellagic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.