Läs mer
Ellaginsyrahydrat, 97 %, kan innehålla upp till 12 % vatten
Beskrivning
Ellaginsyra används som selektiv, ATP-kompetitiv hämmare av kaseinkinas 2. Uppvisar antitumöraktivitet och hämmar glutation S-transferas. Det används också som en Topo I och II, FGR, GSK och PKA-hämmare. Vanligt förekommande växtpolyfenol, hämmare av glutation S-transferas. Används för analys av faktor XIIa i plasma. Kontaktaktivering vid blodkoagulation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ellaginsyra används som selektiv, ATP-kompetitiv hämmare av kaseinkinas 2. Uppvisar antitumöraktivitet och hämmar glutation S-transferas. Det används också som en Topo I och II, FGR, GSK och PKA-hämmare. Vanligt förekommande växtpolyfenol, hämmare av glutation S-transferas. Används för analys av faktor XIIa i plasma. Kontaktaktivering vid blodkoagulation.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i 1 M natriumhydroxid (10 mg/ml), EtOH och pyridin.
Anteckningar
Luftkänslig och ljuskänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Förvaras mörkt och borta från luft.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ellagic acid hydrate |
| Smältpunkt | 450 °C (dekomposition) |
| Anteckningar om analysprocent | får forts. upp till 12 % vatten |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 47549 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Merck Index | 14,3547 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. Löslig i 1 M natriumhydroxid (10 mg/ml), EtOH och pyridin. |
| Formel vikt | 302.20 (Vattenfattig) |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.