Läs mer
Ellaginsyrahydrat, 97 %, kan innehålla upp till 12 % vatten
Produktkod. 11492348
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492348 100 g 100g
11472348 5 g 5g
11482348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15722.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 476-66-4 | C14H6O8 | 302,19 g/mol
Ellaginsyra används som selektiv, ATP-kompetitiv hämmare av kaseinkinas 2. Uppvisar antitumöraktivitet och hämmar glutation S-transferas. Det används också som en Topo I och II, FGR, GSK och PKA-hämmare. Vanligt förekommande växtpolyfenol, hämmare av glutation S-transferas. Används för analys av faktor XIIa i plasma. Kontaktaktivering vid blodkoagulation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ellaginsyra används som selektiv, ATP-kompetitiv hämmare av kaseinkinas 2. Uppvisar antitumöraktivitet och hämmar glutation S-transferas. Det används också som en Topo I och II, FGR, GSK och PKA-hämmare. Vanligt förekommande växtpolyfenol, hämmare av glutation S-transferas. Används för analys av faktor XIIa i plasma. Kontaktaktivering vid blodkoagulation.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i 1 M natriumhydroxid (10 mg/ml), EtOH och pyridin.
Anteckningar
Luftkänslig och ljuskänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Förvaras mörkt och borta från luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 476-66-4
Molekylformel C14H6O8
Molekylvikt (g/mol) 302.19
MDL-nummer MFCD00006914
InChI-nyckel AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
IUPAC-namn 6,7,13,14-tetrahydroxi-2,9-dioxatetracyklo[6.6.2.04,16.0111,15]hexadeka-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaen-3,10-dion
LEDER OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ellagic acid hydrate
Smältpunkt 450 °C (dekomposition)
Anteckningar om analysprocent får forts. upp till 12 % vatten
Kvantitet 100 g
Beilstein 47549
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,3547
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i 1 M natriumhydroxid (10 mg/ml), EtOH och pyridin.
Formel vikt 302.20 (Vattenfattig)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.