Läs mer
Ellaginsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496832 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496832 1 g 1g
11416842 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496832 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215102901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1316.11 SEK
    1203.49 SEK / 1g
    Save 112.62 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 476-66-4
Molekylformel C14H6O8
Molekylvikt (g/mol) 302.19
MDL-nummer MFCD00006914
InChI-nyckel AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
IUPAC-namn 6,7,13,14-tetrahydroxi-2,9-dioxatetracyklo[6.6.2.04,16.0111,15]hexadeka-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaen-3,10-dion
LEDER OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ellagic acid
Namnnotering För GC-analys
Färg Brun-Gul
Kvantitet 1 g
Formel vikt 302.2
Procent renhet 0.999
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ellagic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ellagic Acid