Läs mer
Ellagsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406842 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11406842 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215102905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3635.00 SEK
    3458.56 SEK / 5g
    Save 176.44 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Används för analys av faktor XIIa i plasma. Ellagsyra, MP Biomedicals är en vanligt förekommande växtpolyfenol och en hämmare av glutation S-transferas med kontaktaktivering vid blodkoagulation.
Ellaginsyra är en naturligt förekommande växtfenol som är en potent antioxidant, förmodligen genom att den fungerar som en renhållare av syrearter som produceras genom väteperoxidbehandling. Det fungerar som ett skydd av DNA-dubbelhelixen från alkyleringsmedelsskada.
  • Fördröjd kutan överkänslighetsreaktion mot tuberkulin och bovint serumalbumin hos marsvin
  • Har anti-mutagena och anti-cancerframkallande egenskaper
  • Uppges hämma topoisomeras I och II och gyras
  • Hämmare av glutation S-transferas
  • Hemostatiskt medel
Specifikationer
CAS 476-66-4
Smältpunkt >300 °C (litteratur)
Molekylformel C14H6O8
MDL-nummer MFCD00006914
Kvantitet 5 g
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
Löslighetsinformation Löslig i 1M natriumhydroxid (10 mg/ml, mörkbrun till grön lösning) eller andra alkalier; löslig i pyridin. Lätt löslig i vatten eller etanol.
InChI-nyckel AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
IUPAC-namn 6,7,13,14-tetrahydroxi-2,9-dioxatetracyklo[6.6.2.04,16.0111,15]hexadeka-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaen-3,10-dion
Molekylvikt (g/mol) 302.19
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
Formel vikt 302.2
Fysisk form Pulver