Läs mer
Bel-Art™ Ellipso-Spoon och spatelprovtagare
Produktkod. 12917320 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml skål
70 ml skål
Längd (metrisk):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Storlek:
15 x 35 mm skål
28 x 65 mm skål
Produktkod. 12917320
Brand: Bel-Art™ H368090050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Särskild böjd form förhindrar ansamling av missat prov i hörnen.
  • Kristaller, pulver, granulerade och fasta ämnen och tjocka vätskor hämtas
  • Inkluderar skedände och spatelände
  • Tillverkad av polerat 304 rostfritt stål
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 70 ml skål
Produkttyp Provtagare för sked och spatel
Storlek 28 x 65 mm skål
Inkluderar Skedände och spatelände
Längd (metriskt) handtag 8 mm dia.
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Längd (metrisk) 50 cm