Läs mer
Bel-Art™ Ellipso-Spoon och spatelprovtagare
Produktkod. 15500132 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml skål
70 ml skål
Längd (metrisk):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Storlek:
15 x 35 mm skål
28 x 65 mm skål
Produktkod. 15500132
Brand: Bel-Art™ H368070021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Särskild böjd form förhindrar ansamling av missat prov i hörnen.
  • Kristaller, pulver, granulerade och fasta ämnen och tjocka vätskor hämtas
  • Inkluderar skedände och spatelände
  • Tillverkad av polerat 304 rostfritt stål
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 10 ml skål
Produkttyp Provtagare för sked och spatel
Avsluta Polerad
För användning med (utrustning) Flaskor och behållare
För användning med (applikation) Designad för att extrahera kristaller, granulerade och fasta ämnen, tjocka vätskor och ömtåliga material
Storlek 15 x 35 mm skål
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 21 cm