Läs mer
Bel-Art™ Ellipso-Spoon och spatelprovtagare
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml skål
70 ml skål
Längd (metrisk):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Storlek:
15 x 35 mm skål
28 x 65 mm skål
Beskrivning
- Kristaller, pulver, granulerade och fasta ämnen och tjocka vätskor hämtas
- Inkluderar skedände och spatelände
- Tillverkad av polerat 304 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 70 ml skål |
| Produkttyp | Provtagare för sked och spatel |
| Avsluta | Polerad |
| För användning med (utrustning) | Flaskor och behållare |
| För användning med (applikation) | Designad för att extrahera kristaller, granulerade och fasta ämnen, tjocka vätskor och ömtåliga material |
| Storlek | 28 x 65 mm skål |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 30 cm |