Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-belagda Rare Earth Core Omrörningsstänger, elliptiska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
25 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
14 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Använd magneter för sällsynta jordartsmetaller för avsevärt ökad magnetisk styrka jämfört med de som använder AlNiCo-magneter
- Samarium-koboltkärnan är resistent mot avmagnetisering
- Identifieras av en kemiskt inert, kolsvart fläck
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE-inkapslad Samarium-Kobolt magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Diameter (metrisk) | 28 mm |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Form | Elliptisk |