Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-belagda Rare Earth Core Omrörningsstänger, elliptiska
Produktkod. p-8014398 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
25 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
14 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 16245801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för avsevärt ökad magnetisk styrka och motstånd mot avmagnetisering. Omrörarstavar av sällsynta jordartsmetaller kan lätt identifieras av en kemiskt inert kolsvart fläck.
  • Använd magneter för sällsynta jordartsmetaller för avsevärt ökad magnetisk styrka jämfört med de som använder AlNiCo-magneter
  • Samarium-koboltkärnan är resistent mot avmagnetisering
  • Identifieras av en kemiskt inert, kolsvart fläck
Den höga magnetiska kopplingskraften hos omrörningsstavar av sällsynta jordartsmetaller kan orsaka nötning av PTFE-beläggningen mot botten av behållaren. När omrörningsarrayer används, som i plattor med flera brunnar, kan lateral interaktion mellan omrörarstavar observeras.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE-inkapslad Samarium-Kobolt magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 15 mm
Kvantitet 2/Pk.
Form Elliptisk