Läs mer
MedChemExpress Ellipticine hydrochloride
Produktkod. 16456798
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16456798 10 mg
1 options
Produktkod. 16456798 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15753A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Ellipticine (NSC 71795) hydrochloride is a potent antineoplastic agent; inhibits DNA topoisomerase II activities.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvikt (g/mol) 282.77 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 5081-48-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.34%
Löslighet DMSO : 5.8 mg/mL (20.51 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonym NSC 71795 hydrochloride
Mål Topoisomerase