Läs mer
Ellis van Creveld syndrome Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1995.00 SEK - 4695.00 SEK
Specifikationer
Antigen Ellis van Creveld syndrome
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Form Purified
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18332524
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-03796-20UL
20 μL
1995.00 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18370987
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-03796-100UL
100 μL
4695.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Ellis van Creveld syndrome Polyclonal specifically detects Ellis van Creveld syndrome in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
Ellis van Creveld syndrome
Polyclonal
Purified
RUO
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
2121
IgG
Affinity purified
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse
Ellis van Creveld syndrome, ellis-van Creveld syndrome protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 743-992 of human Ellis van Creveld syndrome (NP_714928.1).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer