Läs mer
Elma™ Elma Torka
Modell:
TD 120
TD 30
TD 300
Beskrivning
Elma Torra enheter finns i tre storlekar (30, 120 och 300). De är designade för användning i produktionsanläggningar, verkstäder och serviceområden.
- Efter rengöring i ultraljudsbadet, föremålen i Elma™ korgen sköljs först i Elma™ Sjunka och sedan torkas enkelt och bekvämt i Elma Torka
- Kall-/varmluftsfläkt (70 C) °ser till att även ömtåliga delar kan torkas skonsamt
- I kallluftsläge kan delarna även kylas ner snabbt
- Kåpan innehåller ventilationsspringor som maximerar luftturbulensen och släpper ut den fuktiga luften till utsidan samtidigt som energiförbrukningen minskar
- Dammfiltret på undersidan av basen är utbytbart och förhindrar återkontaminering av de rengjorda delarna på grund av damm i rumsluften
- På grund av säkerhetsavstängningen när gränstemperaturen uppnås, Elma Torra enheter är både säkra och skonsamma mot innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Elma Torka |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT |
| Modell | TD 300 |