Läs mer
Elma™ Lab Clean N10 Ultrasonic Cleaning Solution
Volym (metrisk):
25 l
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
25 L
Beskrivning
- Neutral pH-formulering för allmänt bruk
- Idealisk för skonsam rengöring av aluminium och lättmetaller samt alla andra material
- Restfri - Lämnar inga rester efter sköljning med DI-vatten
- Späd med vatten till 2 % för användning i en ultraljudsrengörare eller till 1 % för en tvättmaskin för laboratorier
- Späd med antingen kranvatten eller avjoniserat vatten
- Biologiskt nedbrytbar
Användningsområden
- För rengöring av känsliga metall-, plast-, glas- eller keramiska ytor
- Rengör laboratoriesiktar, aluminiumytor före anodisering eller beläggning och laserbearbetade delar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ultraljudsrengöringslösning |
| Form | Vätska |
| pH | Neutral |
| Innehåll och lagring | Håll mellan °43 F till °85 F, hållbarhet 2 år |
| För användning med (applikation) | Rengöring av alla känsliga metall-, plast-, glas- eller keramiska ytor |
| Kvantitet | 1 st |
| Volym (metrisk) | 25 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 25LT ELMA LABCLEAN N10 .
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: isotridecanol, sodium cumenesulphonate,potassium cumenesulphonate