Läs mer
Elma™ Elmasonic Omslag
Beskrivning
- Kompatibla överdrag i olika utföranden finns tillgängliga för varje ultraljudsrengöringsenhet
- Cover utför en mängd olika funktioner
- Minskar ljudnivån under rengöringsprocessen med upp till 54 %
- Undersidan av locket fungerar som uppsamlingsfat för droppvatten– placera helt enkelt Elma Korg på det uppåtvända locket när rengöringsprocessen är klar
- Cover returnerar också förångande vatten till ultraljudsbadet för att spara energi och minska kostnaderna
- Energi- och kostnadsbesparingar
- Kan användas som avlopp
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lock |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | 150/300 |