Läs mer
Elma™ Elmasonic Bullerskyddsskydd
Produktkod. 17861347
Change view
Modell:
500
900
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
17861347 900
17841297 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17861347 Leverantör Elma™ Leverantörsnummer 1100292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8040.00 SEK
    5671.29 SEK / Paket med 1
    Save 2368.71 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Elmasonic Bullerskyddsskydd sparar energi och kostnader genom att minska spillvärme och samla upp och återcirkulera vattenångan.
  • Kompatibla överdrag i olika utföranden finns tillgängliga för varje ultraljudsrengöringsenhet
  • Cover utför en mängd olika funktioner
  • Minskar ljudnivån under rengöringsprocessen med upp till 54 %
  • Undersidan av locket fungerar som uppsamlingsfat för droppvatten– placera helt enkelt Elma Korg på det uppåtvända locket när rengöringsprocessen är klar
  • Cover returnerar också förångande vatten till ultraljudsbadet för att spara energi och minska kostnaderna
  • Energi- och kostnadsbesparingar
  • Kan användas som avlopp
Specifikationer
Produkttyp Bullerskyddsskydd
För användning med (utrustning) Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic Med, Elmasonic Välja
Modell 900