Beskrivning
- 37 kHz ultraljudsfrekvens (kontrollområde -2,5/+5,5 kHz)
- 5 ultraljudslägen för behovsbaserad ljudfältsfördelning i ultraljudet
- Eko-läge: skonsam rengöring med tystare drift genom att köra svepläget med en något lägre intensitet
- Svepläge: jämn rengöring genom jämn ljudfältsfördelning i ultraljudsbadet
- Pulsläge: avlägsnande av även envis förorening genom pulserande ljudfältsfördelning
- Dynamiskt läge: kombination av ultraljudslägena svep och puls för att öka rengöringsprestandan
- Avgasningsläge: snabb avgasning av rengöringsvätskan och för speciella tillämpningar i laboratoriet
- 4 minnesplatser för rengöringsprogram, tillgängliga via snabbval
- Autostartfunktion för temperaturstyrd start på rengöringen
- Justerbar gränstemperatur från 40°C till 60°C (kan växlas till°F)
- Digital styrenhet med avtorkningsbart membrantangentbord och lättläst display för visning av alla drifttillstånd
- Optisk och akustisk återkoppling, t.ex. i slutet av rengöring eller när gränstemperaturen uppnås
- Förval av rengöringstid: rengöringstiden är justerbar mellan 1 min. och 6 timmar.
- Elektronisk temperaturkontroll justerbar i steg om 5°C från 25°C till 80°C (kan ställas om till°F; temperaturtolerans -5°C/+8°C)
- Inställningsmeny för individuell justering av enhetens funktioner
- Torrkörningsskydd (förutom Fisherbrand Select 500 och 900)
- Automatisk säkerhetsavstängning efter 8 timmar.
- Stänksäkert hölje och rengöringstank av rostfritt stål
- Avstängningsventil på sidan för tömning av rengöringstanken via utloppet på baksidan av enheten (endast för Fisherbrand Select 60 till 300)
- Avstängningsventil och utlopp på sidan av enheten för tömning av rengöringstanken (endast för Fisherbrand Select 500 och 900)
- 2 års garanti från första användning, men inte längre än 3 år från tillverkningsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Frekvens | 37 kHz |
| Kapacitet (metrisk) | 17.8 L |
| Temperaturområde (metriskt). | 40 °C till 60 °C |
| Garanti | 2 år från första användning, men inte längre än 3 år från tillverkningsdatum |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Driftlägen | Ekoläge, svepläge, pulsläge, dynamiskt läge, avgasningsläge |