Läs mer
Fisherbrand™ Elmasonic Välj 60
Produktkod. 17613795 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Fisherbrand Välj 60; Kapacitet: 5,9 L; Kontakttyp: EU
Produktkod.
17613795 Fisherbrand Välj 60; Kapacitet: 5,9 L; Kontakttyp: EU
1 options
Produktkod. 17613795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15553.82 SEK
    9935.11 SEK / Paket med 1
    Save 5618.71 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftfulla och individuella - det här är ultraljudsvattenbaden i Fisherbrand Select-serien. Utrustade med 37 kHz ultraljudsfrekvens, 5 ultraljudslägen, möjlighet att spara upp till 4 rengöringsprogram, uppvärmning och tankvolymer från 3 till 90 l – Fisherbrand Select-enheterna är mångsidiga.
  • 37 kHz ultraljudsfrekvens (kontrollområde -2,5/+5,5 kHz)
  • 5 ultraljudslägen för behovsbaserad ljudfältsfördelning i ultraljudet
    • Eko-läge: skonsam rengöring med tystare drift genom att köra svepläget med en något lägre intensitet
    • Svepläge: jämn rengöring genom jämn ljudfältsfördelning i ultraljudsbadet
    • Pulsläge: avlägsnande av även envis förorening genom pulserande ljudfältsfördelning
    • Dynamiskt läge: kombination av ultraljudslägena svep och puls för att öka rengöringsprestandan
    • Avgasningsläge: snabb avgasning av rengöringsvätskan och för speciella tillämpningar i laboratoriet
  • 4 minnesplatser för rengöringsprogram, tillgängliga via snabbval
  • Autostartfunktion för temperaturstyrd start på rengöringen
  • Justerbar gränstemperatur från 40°C till 60°C (kan växlas till°F)
  • Digital styrenhet med avtorkningsbart membrantangentbord och lättläst display för visning av alla drifttillstånd
  • Optisk och akustisk återkoppling, t.ex. i slutet av rengöring eller när gränstemperaturen uppnås
  • Förval av rengöringstid: rengöringstiden är justerbar mellan 1 min. och 6 timmar.
  • Elektronisk temperaturkontroll justerbar i steg om 5°C från 25°C till 80°C (kan ställas om till°F; temperaturtolerans -5°C/+8°C)
  • Inställningsmeny för individuell justering av enhetens funktioner
  • Torrkörningsskydd (förutom Fisherbrand Select 500 och 900)
  • Automatisk säkerhetsavstängning efter 8 timmar.
  • Stänksäkert hölje och rengöringstank av rostfritt stål
  • Avstängningsventil på sidan för tömning av rengöringstanken via utloppet på baksidan av enheten (endast för Fisherbrand Select 60 till 300)
  • Avstängningsventil och utlopp på sidan av enheten för tömning av rengöringstanken (endast för Fisherbrand Select 500 och 900)
  • 2 års garanti från första användning, men inte längre än 3 år från tillverkningsdatum
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Frekvens 37 kHz
Kapacitet (metrisk) 5.9 L
Temperaturområde (metriskt). 40 °C till 60 °C
Garanti 2 år från första användning, men inte längre än 3 år från tillverkningsdatum
Pluggtyp EU-kontakt
Driftlägen Ekoläge, svepläge, pulsläge, dynamiskt läge, avgasningsläge