Läs mer
Fisherbrand™ Elmasonic X-tra ST Heated Ultrasonic Cleaners
Produktkod. 15606084 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
126 l (Arbetsvolym: 97 l)
162 l (Arbetsvolym: 133 l)
255 l (Arbetsvolym: 215 l)
30 l (Arbetsvolym: 22 l)
58 l (Arbetsvolym: 45 l)
Mått (D x B x H) Inredning:
300 x 330 x 300 mm
330 x 500 x 350 mm
600 x 600 x 350 mm
600 x 600 x 450 mm
650 x 750 x 520 mm
Spänning:
230/240 V
3 x 400 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15606084
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Elmasonic X-tra ST Heated Ultrasonic Water Baths är utformade för användning i en robust produktionsmiljö, verkstäder och service. Utformad för kontinuerlig drift vid högsta belastningsnivåer, i enskiftsdrift med tre års garanti.
  • Ultraljudstråg av rostfritt stål
  • Lutande trågbotten för att tömma rengöringsvätskan bättre
  • Sandwich högpresterande oscillationssystem
  • Ultraljudsfrekvensen kan ställas om mellan 25 kHz för grovrengöring och förrengöring och 45 kHz för finrengöring
  • Svepfunktion för kontinuerlig förskjutning av de maximala ljudtrycken och för att åstadkomma en mer homogen ljudfördelning i rengöringsbadet
  • Omkopplingsbar pulsfunktion för att intensifiera ultraljudsrengöringseffekten; dessutom optimering av driftberedskap (når kavitationströskeln) och efter byte av korg (minskning av rengöringstiden)
  • Dynamisk funktion: svep- och pulsfunktionerna körs automatiskt växelvis; ultraljudseffekten ökas med upp till 20%
  • Samtidigt förbättrar den enhetliga fördelningen av ultraljud i ultraljudsbadet rengöringseffekten
  • Värme med temperaturreglering från 30°till 80°C
  • Temperaturkontrollerad ultraljudsfunktion: ultraljudet startar automatiskt när den förvalda temperaturen uppnås
  • Automatisk säkerhetsavstängning efter 12 timmars drift för att undvika oavsiktlig kontinuerlig drift
  • Automatisk säkerhetsavstängning vid badtemperatur på 90°C för att skydda mot för hög temperatur
  • Visning av inställda värden och faktiska värden på LED-displayen
  • Hölje av rostfritt stål
  • Hjul med parkeringsbroms för att flytta enheten när den är tom
Specifikationer
Visa LED
Material Rostfritt stål
Spänning 3 x 400 V
Kapacitet (metrisk) 126 l (Arbetsvolym: 97 l)
Mått (D x B x H) 850 x 885 x 936 mm
Mått (D x B x H) Inredning 600 x 600 x 350 mm
För användning med (applikation) Ultraljudsrengöring
Modell 1400H
Wattal 6800 w
Vikt (metrisk) 87 kg
Driftlägen Svep, puls, dynamisk
Driftsfrekvens 25/45 kHz