Läs mer
Fisherbrand™ Elmasonic X-tra ST Heated Ultrasonic Cleaners
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
126 l (Arbetsvolym: 97 l)
162 l (Arbetsvolym: 133 l)
255 l (Arbetsvolym: 215 l)
30 l (Arbetsvolym: 22 l)
58 l (Arbetsvolym: 45 l)
Mått (D x B x H) Inredning:
300 x 330 x 300 mm
330 x 500 x 350 mm
600 x 600 x 350 mm
600 x 600 x 450 mm
650 x 750 x 520 mm
Spänning:
230/240 V
3 x 400 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ultraljudstråg av rostfritt stål
- Lutande trågbotten för att tömma rengöringsvätskan bättre
- Sandwich högpresterande oscillationssystem
- Ultraljudsfrekvensen kan ställas om mellan 25 kHz för grovrengöring och förrengöring och 45 kHz för finrengöring
- Svepfunktion för kontinuerlig förskjutning av de maximala ljudtrycken och för att åstadkomma en mer homogen ljudfördelning i rengöringsbadet
- Omkopplingsbar pulsfunktion för att intensifiera ultraljudsrengöringseffekten; dessutom optimering av driftberedskap (når kavitationströskeln) och efter byte av korg (minskning av rengöringstiden)
- Dynamisk funktion: svep- och pulsfunktionerna körs automatiskt växelvis; ultraljudseffekten ökas med upp till 20%
- Samtidigt förbättrar den enhetliga fördelningen av ultraljud i ultraljudsbadet rengöringseffekten
- Värme med temperaturreglering från 30°till 80°C
- Temperaturkontrollerad ultraljudsfunktion: ultraljudet startar automatiskt när den förvalda temperaturen uppnås
- Automatisk säkerhetsavstängning efter 12 timmars drift för att undvika oavsiktlig kontinuerlig drift
- Automatisk säkerhetsavstängning vid badtemperatur på 90°C för att skydda mot för hög temperatur
- Visning av inställda värden och faktiska värden på LED-displayen
- Hölje av rostfritt stål
- Hjul med parkeringsbroms för att flytta enheten när den är tom
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | LED |
| Material | Rostfritt stål |
| Spänning | 3 x 400 V |
| Kapacitet (metrisk) | 255 l (Arbetsvolym: 215 l) |
| Mått (D x B x H) | 900 x 1035 x 936 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 650 x 750 x 520 mm |
| För användning med (applikation) | Ultraljudsrengöring |
| Modell | 2500H |
| Wattal | 9500 w |
| Vikt (metrisk) | 107 kg |
| Visa mer |