Läs mer
ELN-441958, MedChemExpress
Beskrivning
ELN-441958 is a potent, neutral antagonist of B1 receptor, inhibits the binding of the B1 agonist ligand [3H]DAKD to IMR-90 cells with Ki of 0.26 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ELN-441958 |
| CAS | 913064-47-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H29ClN4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (199.59 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=C2C(CN(C3=CC=CC(C(N4CCC5(CCN(C6=CC=NC=C6)CC5)CC4)=O)=C3)C2=O)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 501.02 |
| Formel vikt | 501.02 |
| Visa mer |